Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio para encajadoras de boca ancha, de color ámbar y con tapones fenólicos negros
Tienda Fisherbrand Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 120 ml |
| Color | Ámbar |
| Material | Vidrio (tipo 3) |
| Cantidad | 24 |
| Color del tapón | Negro |
| Acabado del cuello | 38-400 |
| Closure Included | Sí |
| Revestimiento del tapón | Cono de polietileno |
| Material del cierre | Fenólico |