Descripción
- Sin cabeza
- Boca estrecha.
- Incluye casquillo de tubo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tapón | Not included |
| Color | Ámbar |
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Longitud (métrico) | 20,5 cm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Altura (métrico) | 16 cm |
| Incluye | Sin cabeza |
| Junta cónica estándar | NS 29/32 |
| Tipo | Frasco de depósito |