Learn More
Fisherbrand™ Frasco de vidrio sodocálcico ámbar con tapón de rosca ajustado
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 60 ml |
| Color | Ámbar |
| Diámetro interior (métrico) | 38,6mm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| ID de cuello (métrico) | 28 mm |
| N.° por paquete | 40Pack |
| Cantidad | 40/paquete |
| Material de tornillo | Polipropileno |
| Color del tapón | Blanco |
| Material de revestimiento | PolyCone |
| Mostrar más |