Learn More
Fisherbrand™ Frasco de vidrio sodocálcico ámbar con tapón de rosca ajustado
Tous les produits Fisherbrand Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacidad (métrico):
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
missing translation for 'unitSize'
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 40
Spécification
Spécification
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color | Ámbar |
| Diámetro interior (métrico) | 97,5mm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| ID de cuello (métrico) | 28 mm |
| N.° por paquete | 10/Paq. |
| Cantidad | 10/Paq. |
| Material de tornillo | Polipropileno |
| Color del tapón | Blanco |
| Material de revestimiento | PolyCone |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu