Learn More
Masterflex™ Tubos de poliimida
Descripción
- Ámbar transparente
- La resina cumple los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y las normas NEMA
- Alta resistencia dieléctrica
- Esterilización: en autoclave, con óxido de etileno o con radiación gamma
- Intervalo de temperatura: De - 250 a 480 °C (de - 418 a 896 °F)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y normas NEMA |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 0,19 mm |
| Material | Poliimida |
| Diámetro exterior (imperial) | 14,4 mm |
| Longitud global (métrico) | 1,5 m |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso como aislante eléctrico y térmico, para suministro de líquido y gas o como funda resistente para fibras de vidrio |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -250 °C |
| Cantidad de embalaje | 5/pack |
| Esterilidad | Estériles |
| Mostrar más |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?