Learn More
Masterflex™ Tubos de poliimida
Descripción
- Ámbar transparente
- La resina cumple los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y las normas NEMA
- Alta resistencia dieléctrica
- Esterilización: en autoclave, con óxido de etileno o con radiación gamma
- Intervalo de temperatura: De - 250 a 480 °C (de - 418 a 896 °F)
Spécification
Spécification
| Certificaciones/conformidad | Requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y normas NEMA |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 1,8 mm |
| Material | Poliimida |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,9 mm |
| Longitud global (métrico) | 1,5 m |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso como aislante eléctrico y térmico, para suministro de líquido y gas o como funda resistente para fibras de vidrio |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -250 °C |
| Cantidad de embalaje | 5/pack |
| Esterilidad | Estériles |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?