Learn More
Masterflex™ Tubos de poliimida
Código de producto. 11735688
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,19 mm
0,25 mm
0,63 mm
1,02 mm
1,27 mm
1,8 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,23 mm
0,35 mm
0,39 mm
0,68 mm
1,1 mm
1,3 mm
1,9 mm
14,4 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
5 PCS
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
11735688 1,02 mm 1,1 mm 5 PCS
15169256 0,19 mm 14,4 mm paquete de 5
11719749 0,25 mm 0,35 mm 1 PCS
11700049 0,63 mm 0,68 mm 1 PCS
11729749 0,25 mm 0,39 mm cada uno
13402759 1,02 mm 0,23 mm cada uno
11775119 1,27 mm 1,3 mm 1 PCS
11785119 1,8 mm 1,9 mm 1 PCS
8 options
Código de producto. 11735688
Marca: Masterflex™ 9582009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos como aislantes eléctricos y térmicos. Los tubos de poliimida son ideales para el suministro de líquido y gas o como funda resistente para fibras de vidrio. Los tubos ofrecen una excelente resistencia química, al calor, a la radiación y a la abrasión.
  • Ámbar transparente
  • La resina cumple los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y las normas NEMA
  • Alta resistencia dieléctrica
  • Esterilización: en autoclave, con óxido de etileno o con radiación gamma
  • Intervalo de temperatura: De - 250 a 480 °C (de - 418 a 896 °F)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y normas NEMA
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 1,02 mm
Material Poliimida
Diámetro exterior (imperial) 1,1 mm
Longitud global (métrico) 1,5 m
Para utilizar con (aplicación) Uso como aislante eléctrico y térmico, para suministro de líquido y gas o como funda resistente para fibras de vidrio
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -250 °C
Cantidad de embalaje 5/pack
Esterilidad Estériles
Color Ámbar
Presión máxima 500 psi
Max. Operating Temperature (Metric) De – 250 a 480 °C