Learn More
Masterflex™ Tubos de poliimida
Descripción
- Ámbar transparente
- La resina cumple los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y las normas NEMA
- Alta resistencia dieléctrica
- Esterilización: en autoclave, con óxido de etileno o con radiación gamma
- Intervalo de temperatura: De - 250 a 480 °C (de - 418 a 896 °F)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y normas NEMA |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
| Material | Poliimida |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,35 mm |
| Longitud global (métrico) | 1,5 m |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso como aislante eléctrico y térmico, para suministro de líquido y gas o como funda resistente para fibras de vidrio |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -250 °C |
| Cantidad de embalaje | 5/pack |
| Esterilidad | Estériles |
| Mostrar más |