Learn More
BRAND™ Frasco ámbar de LDPE ámbar
Código de producto. 10129810 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10129810 50 mL cada uno
10738711 250 mL cada uno
10333401 500 mL 1 PCS
3 options
Código de producto. 10129810
Marca: BRAND™ 130228
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Amber LDPE Amber Bottle features a narrow mouth and screw cap closure.
  • Opaco
  • Para el almacenamiento de materiales sensibles a la luz
  • Con tapón de rosca
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 mL
Color Ámbar
Material LDPE
Tamaño de rosca (métrico) GL 18
Boca Estrecha
Tipo de tapón Tapón de rosca