Includes
Tapones de rosca de polipropileno de color ámbar
Protegen los materiales sensibles a la luz durante la recogida de muestras, el transporte y el almacenamiento
- Polietileno de alta densidad ámbar
- Disponibles en varias capacidades:
Los recipientes de HDPE Fisherbrand se pueden utilizar para almacenamiento prolongado, pero debe evitarse la exposición directa a rayos ultravioleta.
Compliance
Farmacopea estadounidense 661 (recipientes, transmisión de la luz)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 32 oz, 1000 ml |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Capacidad (imperial) | 32 oz |
| Color | Ámbar |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Acabado del cuello | 38-430 |
| Certificaciones/conformidad | Farmacopea de EE. UU. 661 |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tamaño del tapón | 38-430 mm |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |