Learn More
Azpack™ Frascos para polvo de cuello ancho de vidrio ámbar con tapones blancos de polipropileno sin acolchado
Código de producto. 12307158
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
250 ml
Tamaño del tapón:
28/R3
33/R3
38/R3
48/R3
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 40
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
12307158 15 ml 28/R3 paquete de 40
11377194 30 ml 33/R3 paquete de 40
11308033 60 ml 38/R3 paquete de 40
11328033 120 ml 38/R3 paquete de 40
11338033 250 ml 48/R3 paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12307158 Proveedor Azpack™ N.º de proveedor 12307158
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos frascos para almacenamiento general. Los frascos de vidrio ámbar de cuello ancho para polvo Azpack™, con tapones de polipropileno blanco sin relleno, incorporan tapones blancos ajustados ideales para el marcado.
  • Frascos de vidrio sodocálcico
  • Boca ancha
  • Incluyen tapón de polipropileno blanco sin revestimiento
Especificaciones
Capacidad (métrico) 15 ml
Color Ámbar
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 40/paq.
Color del tapón Blanco
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 55 mm
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 28/R3
Diámetro (métrico) 33 mm
Tipo de tapón Tapón sin relleno