Learn More
Azpack™ Frascos para polvo de vidrio ámbar y cuello ancho con tapones de rosca de urea negros
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Tamaño del tapón:
28/R3
33/R3
38/R3
48/R3
58/R3
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 40
Descripción
- Fabricado en vidrio sodocálcico de color ámbar
- Incluye tapón de rosca de urea negro
- Tapón con revestimiento Steran recubierto de pulpa de madera (PVDC)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 15 ml |
| Color | Ámbar |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Cantidad | 40/paq. |
| Color del tapón | Negro |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Ancha |
| Altura (métrico) | 55 mm |
| Revestimiento del tapón | PVDC recubierto de pulpa de madera |
| Material del cierre | Urea |
| Mostrar más |