Learn More
Azpack™ Frascos para polvo de vidrio ámbar y cuello ancho con tapones de rosca de urea negros
Código de producto. 12317148
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Tamaño del tapón:
28/R3
33/R3
38/R3
48/R3
58/R3
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 40
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
12317148 30 ml 33/R3 paquete de 40
11358023 15 ml 28/R3 paquete de 40
12327148 60 ml 38/R3 paquete de 40
12347148 125 ml 38/R3 paquete de 40
12367148 250 ml 48/R3 paquete de 20
12387148 500 ml 58/R3 paquete de 20
6 missing translation for 'options'
Product Code. 12317148
missing translation for 'mfr': Azpack™ 12317148
Only null left
Add to basket
Add to basket
Utilice estos frascos para almacenamiento general. Los frascos para polvo de vidrio ámbar y cuello ancho Azpack™ con tapones de rosca de urea negros proporcionan protección para los líquidos sensibles a la luz.
  • Fabricado en vidrio sodocálcico de color ámbar
  • Incluye tapón de rosca de urea negro
  • Tapón con revestimiento Steran recubierto de pulpa de madera (PVDC)
Specifications
Capacidad (métrico) 30 ml
Color Ámbar
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 40/paq.
Color del tapón Negro
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 61 mm
Revestimiento del tapón PVDC recubierto de pulpa de madera
Material del cierre Urea
Tamaño del tapón 33/R3
Diámetro (métrico) 39 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca