Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces Erlenmeyer ámbar con junta esmerilada
Código de producto. 13264719
Change view
Click to view available options
:
Capacidad: 100 ml
Código de producto.
13264719 Capacidad: 100 ml
1 options
Código de producto. 13264719
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 03023037
Solo quedan null
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4797
Capacidad (métrico) 100 mL
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
Altura (métrico) Matraz Erlenmeyer, 100 ml, 64 mm de diámetro, ámbar, vidrio Duran, toma NS 29/32, con junta esmerilada, etiqueta de inscripción
Diámetro exterior (métrico) 64 mm