Descripción
Amber Glass Boston Round Bottles are excellent general use bottles ideal for when content integrity and UV protection is important. Boston Round bottles features a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body. Glass offers minimal chemical interference with contents; amber glass bottles absorb all wavelengths in the ultraviolet spectrum. Amber Glass Boston Rounds ensure integrity for long term storage and offer excellent protection for UV-sensitive contents.
- Incluye una abertura de cuello de rosca estrecho, hombros curvados y un cuerpo redondo
- El vidrio ofrece una mínima interferencia química con el contenido
- El color ámbar absorbe todas las longitudes de onda en el espectro ultravioleta
- Garantiza la integridad del almacenamiento a largo plazo y ofrece una excelente protección para contenidos sensibles a la luz UV
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 60 mL |
| Capacidad (imperial) | 2 oz |
| Color | Ámbar |
| Material | De cristal |
| Cantidad | 288/caja |
| Acabado del cuello | 20-400 |
| Closure Included | No |
| Boca | Estrecha |
| Forma | Boston Round |
| Altura (métrico) | 94 mm |
| Mostrar más |