Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio redondos tipo boston de color ámbar con tapones blancos de polipropileno
Tienda Fisherbrand Productos
Descripción
- Ideal para cuando la integridad del contenido y la protección UV son importantes
- Incluye una abertura de cuello de rosca estrecho, hombros curvados y un cuerpo redondo
- El vidrio ofrece una mínima interferencia química con el contenido
- Garantizar la integridad del almacenamiento a largo plazo y ofrecer una excelente protección para contenidos sensibles a la luz UV
- Absorber todas las longitudes de onda en el espectro ultravioleta
- El tapón de polipropileno blanco ofrece una buena resistencia a impactos, resistencia térmica y capacidad de pliegue
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 240 ml |
| Capacidad (imperial) | 8 oz |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 22 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 13 mm |
| Altura con tapón (métrico) | 139 mm |
| Material | Vidrio (tipo 3) |
| Cantidad | 12 |
| Color del tapón | Blanco |
| Acabado del cuello | 24-400 |
| Mostrar más |