Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio redondos tipo boston de color ámbar con tapones blancos de polipropileno
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
1000 ml
Revestimiento del tapón:
Espuma de PTFE/polietileno
Vinilo/pasta
Tamaño de la unidad:
paquete de 108
paquete de 12
paquete de 160
paquete de 24
paquete de 288
paquete de 48
paquete de 60
Descripción
El vidrio sodocálcico conforme a USP Tipo III tipo boston color ámbar es ideal para el almacenamiento de disolventes, productos químicos o muestras. Envasados en envases prácticos con tapones de polipropileno blanco acoplados para mantener la limpieza
- Frascos de uso general ideales para cuando la integridad del contenido y la protección UV son importantes
- Incluye una abertura de cuello de rosca estrecho, hombros curvados y un cuerpo redondo
- El vidrio ofrece una mínima interferencia química con el contenido
- El color ámbar absorbe todas las longitudes de onda del espectro ultravioleta para garantizar la integridad del almacenamiento a largo plazo y ofrecer una excelente protección para contenidos sensibles a la luz UV
- El tapón de polipropileno blanco ofrece una buena resistencia a impactos, resistencia térmica y capacidad de pliegue
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Capacidad (imperial) | 32 oz |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 29 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 20 mm |
| Altura con tapón (métrico) | 209 mm |
| Material | Vidrio (tipo 3) |
| Cantidad | 12 |
| Color del tapón | Blanco |
| Acabado del cuello | 33-400 |
| Mostrar más |