Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio redondos tipo boston de color ámbar con tapones fenólicos negros
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16194497 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
950 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16194497 950 ml paquete de 30
1 options
Código de producto. 16194497
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Envasados en paquetes prácticos con tapones fenólicos negros para mantener la limpieza. Los frascos de vidrio redondos Boston ámbar Fisherbrand™ con tapones negros fenólicos son ideales para el almacenamiento de disolventes, productos químicos o muestras.
  • El vidrio ofrece una mínima interferencia química con el contenido
  • Las frascos de vidrio ámbar absorben todas las longitudes de onda en el espectro ultravioleta
  • Los tapones fenólicos negros forman un sellado muy hermético y ofrecen una buena barrera química
  • Los revestimientos se moldean alrededor de las áreas de sellado del acabado a medida que se enrosca el tapón, eliminando prácticamente todas las fugas, la evaporación, la contaminación, y formando una unión y adhesión
  • Ideal para todo, desde líquidos y jabones hasta macroinvertebrados
Especificaciones
Capacidad (métrico) 950 ml
Capacidad (imperial) 32 oz
Color Ámbar
Diámetro exterior del cuello (métrico) 29 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 20 mm
Altura con tapón (métrico) 209 mm
Material Vidrio (tipo 3)
Cantidad 30
Color del tapón Negro
Acabado del cuello 33-400
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Altura (métrico) 206 mm
Tipo de producto Frasco redondo Boston
Revestimiento del tapón Cono de polietileno
Material del cierre Fenólico
Tamaño del tapón 33-400 mm
Diámetro (métrico) 94 mm