Learn More
Fisherbrand™ Frascos redondos ámbar tipo Boston con tapones fenólicos negros con revestimiento de PolyCone
Código de producto. 11768729 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
960 mL
Tamaño del tapón:
20-400
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Cantidad:
108/caja
12/paq.
160/caja
24/caja
288/caja
30/caja
48/caja
60/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 108
paquete de 12
paquete de 160
paquete de 24
paquete de 288
paquete de 30
paquete de 48
paquete de 60
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Cantidad unitSize
11768729 30 ml 20-400 48/caja paquete de 48
11778729 60 mL 20-400 mm 24/caja paquete de 24
11714249 60 mL 20-400 mm 288/caja paquete de 288
11553622 120 mL 22-400 mm 160/caja paquete de 160
11788729 120 mL 22-400 mm 24/caja paquete de 24
11573622 240 mL 24-400 mm 108/caja paquete de 108
11738739 480 mL 28-400 mm 12/paq. paquete de 12
11593622 480 mL 28-400 mm 60/caja paquete de 60
11748739 960 mL 33-400 mm 12/paq. paquete de 12
11724249 960 mL 33-400 mm 30/caja paquete de 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11768729
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
For long term storage and also offers protection for UV-sensitive contents. Fisherbrand™ Amber Boston Round Bottles with Black Phenolic PolyCone Lined Caps are ideal for use when content integrity and UV protection is important.
Amber Glass Boston Round Bottles are excellent general use bottles ideal for when content integrity and UV protection is important. Boston Round bottles features a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body. Glass offers minimal chemical interference with contents; amber glass bottles absorb all wavelengths in the ultraviolet spectrum. Amber Glass Boston Rounds ensure integrity for long term storage and offer excellent protection for UV-sensitive contents.
  • Boston round bottles features a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body
  • Glass offers minimal chemical interference with contents
  • Amber glass bottles absorb all wavelengths in the ultraviolet spectrum
Black Phenolic PolyCone Lined Caps
  • Form an exceptionally tight seal and offer a good chemical barrier
  • Liner molds itself around the sealing areas of the finish as the cap is screwed on, virtually eliminating leakage, evaporation, contamination, binding and backing off
  • Ideal for everything from liquids, to soaps, to macro-invertebrates.
Spécification
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Ámbar
Material De cristal
Longitud (métrico) 95mm
Cantidad 48/caja
Color del tapón Negro
Material de revestimiento PolyCone
Acabado del cuello 20-400
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Forma Boston Round
Altura (métrico) 79 mm
Tipo de producto Frasco redondo Boston
Revestimiento del tapón Polietileno
Material del cierre Fenólico
Tamaño del tapón 20-400
Diámetro (métrico) 31 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón Sí
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.