Learn More
BRAND™ Matraz aforado de vidrio de borosilicato 3.3 ámbar con tapones de polipropileno
Shop All Brand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
missing translation for 'unitSize'
cada uno
paquete de 2
Description
- Fabricado en vidrio de boro 3.3
- Conforme a DIN EN ISO 1042
- Incluye certificado de lote USP
- Clase A, marcado DE-M.
Specifications
Specifications
| Material del cierre | PP (polipropileno) |
| Capacidad (métrico) | 20 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
| Tipo de producto | Matraz aforado |
| Clase | A |
| Tipo de tapón | Tapón |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction