Learn More
BRAND™ Matraz aforado de vidrio de borosilicato 3.3 ámbar con tapones de polipropileno
Código de producto. 15248816 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15248816 200 ml paquete de 2
15238816 100 ml paquete de 2
15208816 10 ml paquete de 2
15228816 50 ml paquete de 2
15258816 500 ml paquete de 2
15218816 25 ml paquete de 2
15376568 20 ml paquete de 2
15673967 5 ml paquete de 2
15683967 250 ml paquete de 2
15693967 1000 ml cada uno
10 options
Código de producto. 15248816
Marca: BRAND™ 37488
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El vidrio ámbar protege las soluciones sensibles a la luz.
  • Fabricado en vidrio de boro 3.3
  • Conforme a DIN EN ISO 1042
  • Incluye certificado de lote USP
  • Clase A, marcado DE-M.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre Polipropileno
Diámetro interior del cuello (métrico) 15,5 mm
Capacidad (métrico) 200 ml
Material Vidrio de borosilicato 3.3
N.° por paquete 1
Tipo de producto Matraz aforado
Tamaño de rosca NS 14/23
Tolerancia ±0,10 mL
Clase A
Tipo de tapón Tapón