Learn More
BRAND™ Matraz aforado de vidrio de borosilicato 3.3 ámbar con tapones de polipropileno
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Descripción
- Fabricado en vidrio de boro 3.3
- Conforme a DIN EN ISO 1042
- Incluye certificado de lote USP
- Clase A, marcado DE-M.
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Polipropileno |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 9 mm |
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
| N.° por paquete | 1 |
| Tipo de producto | Matraz aforado |
| Tamaño de rosca | NS 10/19 |
| Tolerancia | ±0,03 ml |
| Clase | A |
| Tipo de tapón | Tapón |