missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Amaranth Monoclonal Antibody (3E4)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17979862
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 μg
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17979862 200 μg 200 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17979862

Marca: Invitrogen™ MA549738

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Antibody tested in indirect ELISA.

Amaranthin is a gene target that is involved in the regulation of cell growth and differentiation. This gene is found in many different types of organisms, including plants, animals, and humans. Amaranthin is particularly important in the development of the nervous system, where it plays a crucial role in the formation of neural circuits. Mutations in the Amaranthin gene have been linked to a number of different diseases and disorders, including cancer and neurodegenerative diseases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Amaranth
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Lateral Flow, SDS-Page
Clasificación Monoclonal
Clon 3E4
Concentración 2.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Conjugate of AMAT hapten and KLH.
Método de purificación Protein G
Cantidad 200 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.