missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AMACR Mouse anti-Human, Clone: UMAB215, liquid, UltraMAB™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies UM800107
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
This gene encodes a racemase. The encoded enzyme interconverts pristanoyl-CoA and C27-bile acylCoAs between their (R)- and (S)-stereoisomers. The conversion to the (S)-stereoisomers is necessary for degradation of these substrates by peroxisomal beta-oxidation. Encoded proteins from this locus localize to both mitochondria and peroxisomes. Mutations in this gene may be associated with adult-onset sensorimotor neuropathy, pigmentary retinopathy, and adrenomyeloneuropathy due to defects in bile acid synthesis. Alternatively spliced transcript variants have been described.Especificaciones
| AMACR | |
| Monoclonal | |
| 0.5-1.0 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q9UHK6 | |
| AMACR | |
| Full length human recombit protein of human AMACR produced in HEK293T cell. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| UMAB215 | |
| Unconjugated | |
| AMACR | |
| AMACRD, CBAS4, P504S, RACE, RM | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 23600 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido