Learn More
AMACR Monoclonal Antibody (OTI2A11), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200018481
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17578992 30 μL 30 microlitros
17558992 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17578992 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA800813S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
AMACR Monoclonal antibody specifically detects AMACR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Antígeno AMACR
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2A11
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica S100A1
N.º de referencia del gen P23297
Alias de gen 2-arylpropionyl-CoA epimerase; 2-methylacyl-CoA racemase; Alpha-methylacyl-CoA racemase; alpha-methylacyl-Coenzyme A racemase; Amacr; AMACRD; amcr; CBAS4; Da1-8; Macr1; Marc1; OTTHUMP00000219978; OTTHUMP00000219979; RACE; RM
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human S100A1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6271
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1