Learn More
AM966, MedChemExpress
Código de producto. 16439007
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16439007 5 mg 5 miligramos
16476706 100 mg 100 miligramos
16456418 10 mg 10 miligramos
16422527 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16439007
Marca: Medchem Express HY15277
MedChemExpress AM966 is a high affinity, selective, oral LPA1-antagonist, inhibits LPA-stimulated intracellular calcium release (IC50=17 nM).
AM966 is a high affinity, selective, oral LPA1-antagonist, inhibits LPA-stimulated intracellular calcium release (IC50=17 nM).
Specifications
Nombre del producto químico o material AM966
CAS 1228690-19-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H23ClN2O5
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (203.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1=CC=C(C2=CC=C(C3=C(NC(O[C@@H](C4=CC=CC=C4Cl)C)=O)C(C)=NO3)C=C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 490.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 490.93
Porcentaje de pureza 98.64%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation