missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AM580, MedChemExpress
Descripción
AM580 is a selective RARα agonist with IC50 and EC50 of 8 nM and 0.36 nM, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AM580 |
| CAS | 102121-60-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H25NO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | CD336 NSC608001 Ro 40-6055 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 45 mg/mL (128.04 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | CC(CC1)(C)C2=C(C=CC(C(NC3=CC=C(C(O)=O)C=C3)=O)=C2)C1(C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 351.44 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?