Learn More
STEMCELL Technologies AM580
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Descripción
- AM580 is a retinoic acid receptor (RAR) agonist that is selective for RARα (EC50 = 0.36 nM) compared to RARβ (EC50 = 24.6 nM) and RARγ (EC50 = 27.9 nM; Bernard et al.) It is a derivative of retinoic acid (RA), however it demonstrates greater specific binding to RARα compared to RA, which exhibits little selectivity across RARα, β, or γ (Gianní et al.; Bernard et al.; Kim et al; Rochette-Egly & Germain)
- Promotes reprogramming of somatic cells to induced pluripotent stem cells (Wang et al.)
- Induces differentiation of human induced pluripotent stem cells into intermediate mesoderm, in combination with the GSK3β inhibitor CHIR99021 (Araoka et al.)
- Inhibits tumor cell proliferation and survival signaling pathways, and induces apoptosis, leading to inhibition of mouse mammary tumor virus (MMTV)-neu- and MMTV-wnt1-induced mammary gland hyperplasia (Lu et al.)
- Inhibits tumor growth in MMTV-Myc mice (Bosch et al.)
- Inhibits endometrial cancer cell proliferation (Cheng et al.)
- Induces differentiation in acute promyelocytic leukemia cells (Gianní et al.)
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 102121-60-8 |
| Sinónimo | CD336; NSC 608001; Ro 40-6055 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C22H25NO3 |
| Pureza | ≥98% |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.