Learn More
AM211, MedChemExpress
Código de producto. p-200097650
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16498257
Marca: Medchem Express HY13213
MedChemExpress AM211 is a potent, selective and orally bioavailable prostaglandin D2 (PGD2) receptor type 2 (DP2) antagonist, with IC50s of 4.9 nM, 7.8 nM, 4.9 nM, 10.4 nM for human, mouse, guinea pig, and rat DP2, respectively.
AM211 is a potent, selective and orally bioavailable prostaglandin D2 (PGD2) receptor type 2 (DP2) antagonist, with IC50s of 4.9 nM, 7.8 nM, 4.9 nM, 10.4 nM for human, mouse, guinea pig, and rat DP2, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AM211
CAS 1175526-27-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H27F3N2O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo AM211 free acid
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (249.75 mM)
SMILES O=C(O)CC1=CC(C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2CN(CC)C(NCC3=CC=CC=C3)=O)=C(OC)C=C1
Peso molecular (g/mol) 500.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 500.51
Porcentaje de pureza 98.11%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.