Learn More
AM211, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Descripción
AM211 is a potent, selective and orally bioavailable prostaglandin D2 (PGD2) receptor type 2 (DP2) antagonist, with IC50s of 4.9 nM, 7.8 nM, 4.9 nM, 10.4 nM for human, mouse, guinea pig, and rat DP2, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AM211 |
| CAS | 1175526-27-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H27F3N2O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | AM211 free acid |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 125 mg/mL (249.75 mM) |
| SMILES | O=C(O)CC1=CC(C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2CN(CC)C(NCC3=CC=CC=C3)=O)=C(OC)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 500.51 |
| Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.