Learn More
AM211, MedChemExpress
Código de producto. 16421727
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16421727 50 mg 50 miligramos
16498257 5 mg 5 miligramos
16445558 10 mg 10 miligramos
16436116 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16421727 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13213
MedChemExpress AM211 is a potent, selective and orally bioavailable prostaglandin D2 (PGD2) receptor type 2 (DP2) antagonist, with IC50s of 4.9 nM, 7.8 nM, 4.9 nM, 10.4 nM for human, mouse, guinea pig, and rat DP2, respectively.
AM211 is a potent, selective and orally bioavailable prostaglandin D2 (PGD2) receptor type 2 (DP2) antagonist, with IC50s of 4.9 nM, 7.8 nM, 4.9 nM, 10.4 nM for human, mouse, guinea pig, and rat DP2, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AM211
CAS 1175526-27-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H27F3N2O4
Cantidad 50 mg
Sinónimo AM211 free acid
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (249.75 mM)
SMILES O=C(O)CC1=CC(C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2CN(CC)C(NCC3=CC=CC=C3)=O)=C(OC)C=C1
Peso molecular (g/mol) 500.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 500.51
Porcentaje de pureza 98.11%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation