Learn More
AM095 free acid, MedChemExpress
Descripción
AM095 (free acid) is a potent LPA1 receptor antagonist with IC50 values of 0.98 and 0.73 μM for recombinant human or mouse LPA1 respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AM095 free acid |
| CAS | 1228690-36-5 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H24N2O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 67.3 mg/mL (147.43 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=C(O)CC1=CC=C(C2=CC=C(C3=C(NC(O[C@@H](C4=CC=CC=C4)C)=O)C(C)=NO3)C=C2)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 456.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 456.49 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?