Learn More
AM095 free acid, MedChemExpress
Código de producto. p-200099684
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
16473027 50 mg 50 miligramos
16467046 100 mg 100 miligramos
16459517 5 mg 5 miligramos
16441216 200 mg 200 miligramos
16411806 500 mg 500 miligramos
16406978 10 mg 10 miligramos
6 options
Código de producto. 16473027
Marca: Medchem Express HY16040
MedChemExpress AM095 (free acid) is a potent LPA1 receptor antagonist with IC50 values of 0.98 and 0.73 μM for recombinant human or mouse LPA1 respectively.
AM095 (free acid) is a potent LPA1 receptor antagonist with IC50 values of 0.98 and 0.73 μM for recombinant human or mouse LPA1 respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AM095 free acid
CAS 1228690-36-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H24N2O5
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 67.3 mg/mL (147.43 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(O)CC1=CC=C(C2=CC=C(C3=C(NC(O[C@@H](C4=CC=CC=C4)C)=O)C(C)=NO3)C=C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 456.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.49
Porcentaje de pureza 98.07%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.