Learn More
AM095 free acid, MedChemExpress
Código de producto. 16467046
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
16467046 100 mg 100 miligramos
16473027 50 mg 50 miligramos
16459517 5 mg 5 miligramos
16441216 200 mg 200 miligramos
16411806 500 mg 500 miligramos
16406978 10 mg 10 miligramos
6 options
Código de producto. 16467046
Marca: Medchem Express HY16040
MedChemExpress AM095 (free acid) is a potent LPA1 receptor antagonist with IC50 values of 0.98 and 0.73 μM for recombinant human or mouse LPA1 respectively.
AM095 (free acid) is a potent LPA1 receptor antagonist with IC50 values of 0.98 and 0.73 μM for recombinant human or mouse LPA1 respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AM095 free acid
CAS 1228690-36-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H24N2O5
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 67.3 mg/mL (147.43 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(O)CC1=CC=C(C2=CC=C(C3=C(NC(O[C@@H](C4=CC=CC=C4)C)=O)C(C)=NO3)C=C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 456.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.49
Porcentaje de pureza 98.07%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation