Learn More
AM095 free acid, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Descripción
AM095 (free acid) is a potent LPA1 receptor antagonist with IC50 values of 0.98 and 0.73 μM for recombinant human or mouse LPA1 respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AM095 free acid |
| CAS | 1228690-36-5 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H24N2O5 |
| Cantidad | 200 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 67.3 mg/mL (147.43 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=C(O)CC1=CC=C(C2=CC=C(C3=C(NC(O[C@@H](C4=CC=CC=C4)C)=O)C(C)=NO3)C=C2)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 456.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 456.49 |
| Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.