missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ AM 80
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18026002
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18026002 50 mg 50 miligramos
18095392 10 mg 10 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18026002

Marca: Tocris Bioscience™ 3507/50

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

RARα agonist; anticancer agent

Retinoic acid receptor α (RARα) agonist that induces differentiation (ED50 = 0.79 nM) and apoptosis of HL-60 cells in vitro. Exhibits antiproliferative effects against a variety of human tumor cells lines (mean values of 35, 40 and 60% growth inhibition at 0.1, 1 and 10 μM respectively) and displays anticancer activity against acute promyelocytic leukemia in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 94497-51-5
Fórmula molecular C22H25NO3

Especificaciones

Nombre del producto químico o material AM 80
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.44
Pureza >99%
Peso molecular 351.45
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.