Learn More
Velp Scientifica™ AM 4 Digital Agitador con Calentamiento Multi-Posición
Código de producto. p-200068041 Tienda Velp Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Placa calefactora de agitación c/ext. Sonda
Solo placa calefactora con agitación
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
30042338 Solo placa calefactora con agitación cada uno
30042337 Placa calefactora de agitación c/ext. Sonda cada uno
2 options
Código de producto. 30042338
Marca: Velp Scientifica™ F20500600
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Agitador magnético digital con calefacción con cuatro placas CerAlTop™ independientes que garantiza la máxima precisión en el control de la temperatura de la muestra, la seguridad del operador y una elevada reproducibilidad.
Termorregulación precisa para una alta reproducibilidad
El agitador magnético con calefacción multiposición AM 4 Digital es la solución ideal para los laboratorios que requieren un control preciso de la temperatura de la muestra y la máxima reproducibilidad.
El AM 4 Digital puede conectarse a las sondas Pt100, Pt1000 y al controlador digital de temperatura VTF para un control preciso y directo de la temperatura de la muestra..
Cuando se conecta a la sonda de temperatura (Pt100 y Pt1000), el instrumento termorregula la muestra hasta 310°C, con una precisión de ± 1,0 °C. Con el termorregulador digital VTF, el AREX 5 Digital puede calentar el fluido hasta 300°C con una precisión de ± 0,5 °C.
Las placas CerAlTop™ de 135 mm de diámetro están fabricadas en aleación de aluminio recubierta con una capa cerámica, y garantiza una transferencia de calor uniforme y rápida por toda la superficie.
Seguridad y durabilidad
El agitador magnético calefactado multiposición AM 4 Digital ofrece un alto nivel de seguridad y protección para los operadores de laboratorio.
Los componentes electrónicos internos están protegidos por la estructura de la placa, que garantiza una alta resistencia incluso en los entornos y aplicaciones de laboratorio más exigentes.
Varias funciones de seguridad protegen al usuario en sus operaciones diarias; entre ellas, circuitos de seguridad, protección contra sobretemperatura y alarma de detección de sonda. También es posible limitar la temperatura máxima para cumplir incluso los requisitos de seguridad más exigentes.
Se muestra un mensaje de seguridad 'HOT' cuando la temperatura de la placa supera los 50°C y la función de calentamiento no está activa.
Interfaz de usuario optimizada para facilitar su uso
leer fácilmente las condiciones de trabajo del instrumento y controlar constantemente la temperatura y la velocidad de agitación.
La velocidad puede ajustarse con precisión y exactitud, de 50 a 1.500 rpm, y gracias a un potente motor brushless que permite agitar volúmenes de hasta 20 litros (H2O).
El AM 4 Digital está equipado con la tecnología SpeedServo™ para mantener una velocidad constante, incluso cuando cambia la viscosidad de la muestra.
Especificaciones
Material de la placa superior Ceramic-coated Aluminum Alloy
Tensión 230 V
Incluye Solo placa calefactora con agitación
Material del cuerpo Epoxy-painted aluminum structure
Tamaño 135 mm (Diám)
Temperatura (métrico) Up to 310°C
Tipo Placa calefactora de agitación magnética
Forma Redondo
Carga máx. de muestra 20 L
tipo de tapón UE/Reino Unido/AUS/CN
N.º de posiciones 4
Tamaño máx. del recipiente 20 L
Intervalo de agitación De 50 a 1500 rpm
Garantía 3 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 715 x 90 x 270 mm
Pantalla Digital