Learn More
AM-2099, MedChemExpress
Description
AM-2099 is a potent and selective inhibitor of voltage-gated sodium channel Nav1.7 with an IC50 of 0.16 μM for human Nav1.7.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | AM-2099 |
| CAS | 1443373-17-8 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H13F3N4O3S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 150 mg/mL (321.57 mM) |
| SMILES | COC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1C2=NC=NC3=CC(S(=O)(NC4=NC=CS4)=O)=CC=C32 |
| Peso molecular (g/mol) | 466.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 466.46 |
| Show More |