Learn More
Fisherbrand™ Platos de pesaje de aluminio, sin aceite
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30182867 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,25 mL
1 mL
15 mL
40 mL
45 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
30182867 40 mL paquete de 50
30182869 1 mL paquete de 50
30182866 15 mL paquete de 50
30182865 45 mL paquete de 50
30182873 0,25 mL paquete de 100
5 options
Código de producto. 30182867
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Placas para pesaje, dispensación, almacenamiento, procesamiento de alimentos, evaporación o secado de uso general.
El plato de pesaje de aluminio se puede utilizar para el pesaje, la dispensación, el almacenamiento, el procesamiento de alimentos, la evaporación o el secado de uso general.
  • Diseñadas para balanzas de determinación de humedad con paredes ligeramente ahusadas para apilamiento.
  • Sin aceite
Ha pasado por un riguroso proceso de limpieza de tres pasos para eliminar la formación de aceite o residuos para un pesaje y análisis de muestras de humedad más fiables.
  • Procesado y envasado en un entorno de sala limpia
  • Trazable por lotes
  • Volumen: 1 ml
  • Dimensiones: 0,98 x 0,3 in (25 x 7 mm)
  • Paquete de 50
  • Grosor: 0,19 mm
  • Certificados para placas de aluminio sin aceite disponibles bajo petición
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Forma del fondo Redondo
Capacidad (métrico) 40 mL
Color Plata
Desechables Un solo uso
Material Aluminio
Forma Circular
Esterilidad No estéril
Tipo Navecilla de pesaje
Dimensiones (L x An) 101 x 8 mm