Learn More
Fisherbrand™ Platillos de pesaje de aluminio con lados acanalados
Código de producto. p-8000816 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
Diámetro (métrico):
43 mm
57 mm
70 mm
101 mm
Altura (métrico):
8 mm
12 mm
16 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Diámetro (métrico) Altura (métrico) unitSize
11998084 Pequeño 43 mm 12 mm paquete de 100
11908094 Medio 57 mm 12 mm paquete de 100
11918094 Grande 70 mm 16 mm paquete de 100
11988084 Grande 101 mm 8 mm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11998084
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñada para balanzas de determinación de humedad. La bandeja de secado y pesaje de aluminio Fisherbrand™ es ideal para pesaje de uso general, almacenamiento, procesamiento o secado. Las bandejas de aluminio de peso ligero y gran tamaño miden 108 mm de diámetro. Incluye 50 bandejas desechables y apilables por paquete.
  • Ideal para el pesaje de muestras, dispensación, almacenamiento, procesamiento de alimentos, evaporación o secado
  • También resultan ideales como tapa antipolvo para recipientes abiertos o como soportes de muestras
  • Fabricado con aluminio de calibre ligero y sin aceite que se ajusta a la categoría de uso alimentario y las normativas de la FDA
  • Las paredes cónicas favorecen un apilado estable
  • Disponible en 4 variedades
    • Navecillas: 3 tamaños con laterales engarzados, fondos planos y lengüetas para dedos que se pueden grabar para facilitar la identificación (100/paquete)
    • Placa: 1 tamaño grande, diseñada para la balanza de determinación de humedad (50/paquete)
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 20 mL
Color Silver
Desechables Desechables
Material Aluminio
Forma Redondo
Esterilidad Non-sterile
Tipo Plato de pesaje
Para utilizar con (aplicación) Para secado, evaporación, procesamiento de alimentos, almacenamiento, dispensación y pesaje de uso general
Incluye Finger Tab
Tamaño Pequeño
Altura (métrico) 12 mm
Diámetro (métrico) 43 mm