Learn More
Fisherbrand™ Platillos de pesaje de aluminio
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30042343 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,25 mL
1 mL
15 mL
45 mL
Diámetro (métrico):
13 mm
25 mm
70 mm
90 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
30042343 0,25 mL 13 mm paquete de 100
30042339 1 mL 25 mm paquete de 50
30042340 15 mL 70 mm paquete de 50
30042347 45 mL 90 mm paquete de 50
4 options
Código de producto. 30042343
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El plato de pesaje de aluminio se puede utilizar para el pesaje, la dispensación, el almacenamiento, el procesamiento de alimentos, la evaporación o el secado de uso general.
  • Diseñadas para balanzas de determinación de humedad con paredes ligeramente ahusadas para apilamiento.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 0,25 mL
Color Plata
Desechables Un solo uso
Material Aluminio
Forma Circular
Esterilidad No estéril
Tipo Plato de pesaje
N.° por paquete 100/Pk.
Grosor 0.19 mm
Fondo (métrico) 3.5 mm
Diámetro (métrico) 13 mm