Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Platillos de pesaje de aluminio Micro
Código de producto. 15176103 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,11 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15176103 0,11 mL paquete de 250
1 options
Código de producto. 15176103
Marca: Cole-Parmer™ Essentials 0101919
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Micro Aluminum Weighing Dishes are ideal for microbalances, organic micro elementary and thermal analysis, and pharmaceutical use.
  • Disposable weigh boats.
  • Micro weigh boats are compatible with most commercially available analyzers and micro balances.
  • Packaged in easy-to-use plastic containers for storage and dispensing.
  • The dime is not included.
Especificaciones
Capacidad (imperial) 0.004 oz.
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 0,11 mL
Desechables Desechables
Material Aluminio
Forma Rectangulares
Tipo Plato de pesaje
Envase Plastic Containers
Cantidad 250 Pk.
Longitud (imperial) 0,5 in
Longitud (métrico) 6,5 mm
Anchura (imperial) 0,125 in
Anchura (métrico) 3,5 mm
Altura (métrico) 2,7 mm
Altura (imperial) 0,1 in
Fondo (métrico) 2,5 mm