Learn More
Fisherbrand™ Recipientes de pesaje de aluminio, paquete de 100, sin aceite
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30182877 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
20 mL
25 mL
34 mL
42 mL
50 mL
70 mL
80 mL
140 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
30182877 34 mL paquete de 100
30182871 5 mL paquete de 100
30182875 70 mL paquete de 100
30182878 25 mL paquete de 100
30182868 42 mL paquete de 100
30182874 80 mL paquete de 100
30182872 140 mL paquete de 100
30182870 20 mL paquete de 100
30182876 50 mL paquete de 100
9 options
Código de producto. 30182877
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Placas para pesaje, dispensación, almacenamiento, procesamiento de alimentos, evaporación o secado de uso general.
La embarcación de pesaje de aluminio se puede utilizar para el pesaje, la dispensación, el almacenamiento, el procesamiento de alimentos, la evaporación o el secado de uso general.
  • Estos botes resistentes pero ligeros cuentan con un fondo liso y plano para la manipulación de muestras.
  • Sin aceite
Ha pasado por un riguroso proceso de limpieza de tres pasos para eliminar la formación de aceite o residuos para un pesaje y análisis de muestras de humedad más fiables.
  • Procesado y envasado en un entorno de sala limpia
  • Trazable por lotes
  • Volumen: 70 ml
  • Dimensiones: 2,8 x 0,7 in (71 x 17 mm)
  • Paquete de 100
  • Acabado arrugado
  • Grosor: 0,075 mm
  • Certificados para embarcaciones de aluminio sin aceite disponibles previa solicitud
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Forma del fondo Redondo
Capacidad (métrico) 34 mL
Color Plata
Desechables Un solo uso
Material Aluminio
Forma Circular
Esterilidad No estéril
Tipo Navecilla de pesaje
Dimensiones (L x An) 57 x 14 mm