Learn More
Fisherbrand™ Recipientes de pesaje de aluminio, paquete de 100, sin aceite
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
20 mL
25 mL
34 mL
42 mL
50 mL
70 mL
80 mL
140 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
La embarcación de pesaje de aluminio se puede utilizar para el pesaje, la dispensación, el almacenamiento, el procesamiento de alimentos, la evaporación o el secado de uso general.
- Estos botes resistentes pero ligeros cuentan con un fondo liso y plano para la manipulación de muestras.
- Sin aceite
Ha pasado por un riguroso proceso de limpieza de tres pasos para eliminar la formación de aceite o residuos para un pesaje y análisis de muestras de humedad más fiables.
- Procesado y envasado en un entorno de sala limpia
- Trazable por lotes
- Volumen: 70 ml
- Dimensiones: 2,8 x 0,7 in (71 x 17 mm)
- Paquete de 100
- Acabado arrugado
- Grosor: 0,075 mm
- Certificados para embarcaciones de aluminio sin aceite disponibles previa solicitud
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Forma del fondo | Redondo |
| Capacidad (métrico) | 42 mL |
| Color | Plata |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Aluminio |
| Forma | Circular |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Navecilla de pesaje |
| Dimensiones (L x An) | 57 x 16 mm |