Learn More
Brady™ Señal de advertencia de aluminio con sobrelaminado de poliéster
Código de producto. p-8000085
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
100 mm
200 mm
315 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
11710294 100 mm cada uno
11886341 200 mm cada uno
11784854 315 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11710294 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 241644
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Material Aluminio, Poliéster
Cantidad 1 unidad
Descripción Aluminio con sobrelaminado de poliéster
Para utilizar con (aplicación) Señales de seguridad en interiores y exteriores
Altura (métrico) 100 mm
Grosor 0,271 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 140 °C
Forma Triangular
Texto mostrado Advertencia de materiales inflamables
Tipo de producto Señal de advertencia
Color Negro sobre amarillo