Learn More
Lámina ultrafina de aluminio, 0,0075 micrómetros de grosor, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11308628
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mm
25 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
11308628 10 mm cada uno
11328628 25 mm cada uno
11318628 50 mm cada uno
3 options
Código de producto. 11308628
Proveedor: Thermo Scientific Alfa Aesar 040682.HF
Solicitar formato a granel o personalizado
Microelectrónica, contactos y revestimientos
Microelectronics, contacts and coatings
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7429-90-5
Fórmula molecular Al
Peso molecular (g/mol) 26.98
Número MDL MFCD00134029
Clave InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nombre IUPAC aluminium
SMILES [Al]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum Ultrathin foil
Cantidad 10 mm
Olor Odorless
Tamaño de partículas 0.0075 Micron thick
Formulario Disco circular sobre soporte de Mylar permanente
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.995%