missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trifluorometanosulfonato de aluminio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7025352
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11415686 5 g 5 g
11425686 25 g 25 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11415686

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20785.06

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 74974-61-1 | C3AlF9O9S3 | 474.171 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 74974-61-1
Fórmula molecular C3AlF9O9S3
Peso molecular (g/mol) 474.171
Número MDL MFCD00143596
Clave InChI FKOASGGZYSYPBI-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo aluminum trifluoromethanesulfonate, aluminum triflate, aluminum triflate, aluminum tris trifluoromethanesulfonate, aluminum trifluoromethanesulphonate, aluminum 3+ tritriflate, aluminum trifluoromethanesulfonate, aluminum iii triflate, aluminum iii triflate, aluminum tris fluoranyl methanesulfonate
PubChem CID 2737634
Nombre IUPAC aluminio;trifluorometanosulfonato
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Al+3]

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Aluminum trifluoromethanesulfonate
Punto de fusión ∼300°C
Fórmula lineal Al(CF3SO3)3
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.2
Porcentaje de pureza 99%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.