Descripción
- Fabricado en aluminio ligero
- Ideal para lavar y almacenar tubos de ensayo
- Resiste la esterilización en autoclave repetida y el uso en el laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Aluminio |
| Para utilizar con (aplicación) | Lavado, esterilización en autoclave, almacenamiento de tubos de ensayo |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 152 x 152 x 152mm |