Learn More
Aluminum Sulfate Hydrate, 98%, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. p-7120155 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15615150 500 g Poly Bottle 500 g
15605150 2.5 kg Poly Bottle 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15615150 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 368458500G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
>98%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17927-65-0
Fórmula molecular Al2O12S3
Peso molecular (g/mol) 342.13
Número MDL MFCD00149136
Clave InChI DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo aluminum sulfate hydrate, dialuminum trisulfate hydrate, aluminum sulfate usp, aluminum sulfate 2:3 hydrate, alminum sulfate hydrate, aluminum sulfate usan, sulfuric acid, aluminum salt 3:2 , hydrate, 2al.3so4.h2o
PubChem CID 3080712
SMILES [Al+3].[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum sulfate hydrate
Punto de fusión 86.5°C
Color Blanco
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Al2(SO4)3 · xH2O
Número UN UN3260
Nombre IUPAC dialuminium(3+) trisulfate
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.15g/mol (anhydrous basis)
Porcentaje de pureza 98%
Envase Poly Bottle
Aspecto Solid
Densidad 1.69g/mL at 25°C