Learn More
Sulfato de aluminio hidrato, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3256868
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
500 g
Código de producto. 11321749
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012362.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17927-65-0 | Al2O12S3 | 342.13 g/mol
Aluminum sulfate hydrate is a chemical compound commonly used as a flocculating agent in the purification of drinking water and waste water treatment plants, and also in paper manufacturing. Used as coagulant in decolorization and COD removal of secondary yeast wastewater effluents. It is also plays a significant role in arsenic removal by coagulation process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17927-65-0
Fórmula molecular Al2O12S3
Peso molecular (g/mol) 342.13
Número MDL MFCD00149136
Clave InChI DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo aluminum sulfate hydrate, dialuminum trisulfate hydrate, aluminum sulfate usp, aluminum sulfate 2:3 hydrate, alminum sulfate hydrate, aluminum sulfate usan, sulfuric acid, aluminum salt 3:2 , hydrate, 2al.3so4.h2o
PubChem CID 3080712
Nombre IUPAC dialuminio;trisulfato;hidrato
SMILES [Al+3].[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum sulfate hydrate
Nombre de nota hydrate
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo >97%
Información de solubilidad It is slightly soluble in alcohol and dilute mineral acids.
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.15 (Anhydrous)
Olor Odorless
Aspecto White crystalline
Densidad 1.61 g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum sulfate hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .