Learn More
Sulfato de aluminio, anhidro, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7059419
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
11465330 5 g 5 g
11475330 25 g 25 g
11485330 100 g 100 g
11495330 500 g 500 g
4 options
Código de producto. 11465330
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044563.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10043-01-3 | Al2O12S3 | 342.131 g/mol
Aluminum sulfate acts as a flocculating agent in the purification of drinking water, and in waste water treatment plants. It acts as a mordant in dyeing, printing, textiles and also used in paper manufacturing. It is a waterproofing agent and accelerator in concrete. Further, it is used as a foaming agent in fire fighting foam, photographic film and in photochemicals. It is also used in styptic pencils, pain relief and in dentistry for gingival retraction cords.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10043-01-3
Fórmula molecular Al2O12S3
Peso molecular (g/mol) 342.131
Número MDL MFCD00003423
Clave InChI DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo aluminum sulfate, dialuminum trisulfate, aluminum sulfate 2:3, filter alum, aluminum sulphate, aluminum sulphate, dialuminum sulfate, papermaker's alum, sulfuric acid, aluminum salt 3:2
PubChem CID 24850
ChEBI CHEBI:74768
Nombre IUPAC dialuminio;trisulfato
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aluminum sulfate
Punto de fusión 770°C
Nombre de nota Anhydrous
pH 3.5
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice Merck 14,366
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in alcohol and dilute mineral acids. Insoluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.15
Porcentaje de pureza 99.99%
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.71 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum sulfate, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .